Learn More
Huile d’olive, pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Couleur | Jaune |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 500 mL |
Forme physique | Viscous Liquid |