Learn More
Huile d’olive, pure, Fisher Chemical
54.50€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS 8001-25-0
Numéro MDL 131764
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10020270
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
O/0250/17
2.5L
168.00€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
10396330
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
O/0250/08
500mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
8001-25-0
131764
Spécification
8001-25-0
0°C
Flacon en verre ambré
Viscous liquid Liquid
Jaune
131764
2.5L