Learn More
OMA1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H4D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | OMA1 |
---|---|
Clone | 1H4D12 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16840086
|
Proteintech
67449-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16830086
|
Proteintech
67449-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The OMA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human OMA1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The OMA1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
OMA1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
115209 | |
Primary |
1H4D12 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG1 |