Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile extralongs Omega Nerva™, blancs
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
Description
- La longueur supplémentaire (400 mm/16 po) permet de couvrir tout l’avant-bras
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Conditionnement dans une boîte distributrice de 100 gants facile d’accès
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne en matière de gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) |
Classification | Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants d’examen |