Learn More
Diba Embouts de rechange pour colonne de chromatographie Diba™ Omnifit™ : Fixe
Inutile de s'inquiéter pour la perte d'un embout
sur devis
Spécification
Type | Embout |
---|---|
Modèle | Longueurs fixes |
Matériau | PTFE |
Diamètre (impériale) externe | 0,11 in |
Diamètre (métrique) externe | 3 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15895254
|
Diba
006BFE-03-SS |
3 mm | 0,2 μm |
sur devis
4 pièces |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Les embouts assurent le joint primaire sur les colonnes de microalésage en verre.Spécification
Embout | |
PTFE | |
3 mm | |
4/Pk. |
Longueurs fixes | |
0,11 in | |
Colonnes | |
Colonnes de référence utilisées en chromatographie |