Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes
Les colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes sont dotées de filetages PEEK™ qui offrent une durabilité exceptionnelle
Marque:  Diba 006EZ-06-10-FF
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Code produit. 15875324
  • 327.85€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 29-12-2021
Ajouter au panier
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord PP UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
Description
  • Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 100mm; 1/ea
6,6 mm
900 psi
2.4 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
4 to 40°C
Liquid Chromatography (LC)
10 µm and 30 µm
100 mm
40°C