Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Marque:  Diba 006EZS-15-15-AA
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 15875454
  • 1272.47€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 21-01-2022
Ajouter au panier
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord ETFE UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
Description
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 150mm; 1/ea
15 mm
300 psi
0.4 to 21.2 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
4 to 40°C
Liquid Chromatography (LC)
10 µm and 30 µm
150 mm
40°C