Learn More
Diba Manchons OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Utilisez les manchons Omnifit™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™ pour joindre deux colonnes pour le remplissage
Marque:  Diba 006EPS-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Code produit. 15875274
  • 264.99€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 19-01-2022
Spécification
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 50mm; 1/ea
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
50 mm
Liquid Chromatography (LC)