Learn More
Diba Manchons OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Utilisez les manchons Omnifit™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™ pour joindre deux colonnes pour le remplissage
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15825274
|
Diba
006EPS-06 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 6.6mm; 1/ea | 6,6 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835274
|
Diba
006EPS-10 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 10mm; 1/ea | 10 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845274
|
Diba
006EPS-15 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 15mm; 1/ea | 15 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855274
|
Diba
006EPS-25 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 25mm; 1/ea | 25 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865274
|
Diba
006EPS-35 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 35mm; 1/ea | 35 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875274
|
Diba
006EPS-50 |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 50mm; 1/ea | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Spécification
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |