Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
Marque:  Diba 006ERG-25-15
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Code produit. 15875294
  • 206.83€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 30-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.
Spécification
Spécification
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 150mm; 1/ea
25 mm
150 mm
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Liquid Chromatography (LC)
Glass