Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
Marque: Diba 006ERG-15-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.57000kg
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.Spécification
Liquid Chromatography (LC) | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
500 mm |
15 mm | |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 500mm; 1/ea | |
Glass |