Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
sur devis - 251.32€
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
Matériau | Glass |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15885274
|
Diba
006ERG-06-05 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 50mm; 1/ea | 6,6 mm | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895274
|
Diba
006ERG-06-10 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 100mm; 1/ea | 6,6 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805284
|
Diba
006ERG-06-15 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 150mm; 1/ea | 6,6 mm | 150 mm |
251.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15815284
|
Diba
006ERG-06-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 250mm; 1/ea | 6,6 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825284
|
Diba
006ERG-06-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 330mm; 1/ea | 6,6 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835284
|
Diba
006ERG-06-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 400mm; 1/ea | 6,6 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845284
|
Diba
006ERG-10-10 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 100mm; 1/ea | 10 mm | 100 mm |
209.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15855284
|
Diba
006ERG-10-15 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 150mm; 1/ea | 10 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865284
|
Diba
006ERG-10-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 250mm; 1/ea | 10 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875284
|
Diba
006ERG-10-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 330mm; 1/ea | 10 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885284
|
Diba
006ERG-10-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 400mm; 1/ea | 10 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895284
|
Diba
006ERG-10-50 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 10 x 500mm; 1/ea | 10 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805294
|
Diba
006ERG-15-10 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 100mm; 1/ea | 15 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815294
|
Diba
006ERG-15-15 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 150mm; 1/ea | 15 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825294
|
Diba
006ERG-15-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 250mm; 1/ea | 15 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835294
|
Diba
006ERG-15-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 330mm; 1/ea | 15 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845294
|
Diba
006ERG-15-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 400mm; 1/ea | 15 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855294
|
Diba
006ERG-15-50 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 15 x 500mm; 1/ea | 15 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865294
|
Diba
006ERG-25-10 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 100mm; 1/ea | 25 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875294
|
Diba
006ERG-25-15 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 150mm; 1/ea | 25 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885294
|
Diba
006ERG-25-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 250mm; 1/ea | 25 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895294
|
Diba
006ERG-25-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 330mm; 1/ea | 25 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805304
|
Diba
006ERG-25-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 400mm; 1/ea | 25 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815304
|
Diba
006ERG-25-50 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 25 x 500mm; 1/ea | 25 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825304
|
Diba
006ERG-35-15 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 35 x 150mm; 1/ea | 35 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835304
|
Diba
006ERG-35-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 35 x 250mm; 1/ea | 35 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845304
|
Diba
006ERG-35-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 35 x 330mm; 1/ea | 35 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855304
|
Diba
006ERG-35-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 35 x 400mm; 1/ea | 35 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865304
|
Diba
006ERG-50-25 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 50 x 250mm; 1/ea | 50 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875304
|
Diba
006ERG-50-33 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 50 x 330mm; 1/ea | 50 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885304
|
Diba
006ERG-50-40 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 50 x 400mm; 1/ea | 50 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895304
|
Diba
006ERG-50-50 |
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 50 x 500mm; 1/ea | 50 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.Spécification
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
Glass |