Learn More
Merck Filtres à membrane Omnipore™, 10 μm
Code produit 10002573 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du filtre Conditionnement
10002573 25 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10002573 Fournisseur Merck Code fournisseur JCWP02500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    343.00€ / 100 pièces
    Économisez 5.00€
    1% de réduction
Expédition estimée: 05-11-2026
Filtre à membrane en polymère PTFE hydrophile compatible avec pratiquement tous les solvants, acides et solutions alcalines. Les filtres à membrane Omnipore™ sont biologiquement et chimiquement inertes.
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane polymère hydrophobe en polytétrafluoroéthylène (PTFE) liée à un support en polyéthylène haute densité afin d’améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre lors d’applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une large compatibilité chimique ainsi que des débits élevés et constants. (Veuillez noter que les références catalogue  comportant la mention in.FHUP in. sont non laminées ou ne présentent aucun support.)
Notre membrane Omnipore™ est une membrane hydrophile en PTFE compatible avec tous les solvants, acides et solutions alcalines.
Caractéristiques et avantages :
  • Biologiquement et chimiquement inertes
  • La porosité élevée permet d’obtenir des débits élevés
  • Variantes en PTFE hydrophobe ou hydrophile disponibles pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
  • Fluoropore™ Membrane : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UV
  • Omnipore™ Membrane : Filtration de solutions aqueuses, clarification d’acides et de solutions alcalines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Type de filtre Filtre à tamis
Matériau PTFE
Porosité 10 μm, 80 %
Code de filtre JCWP
À utiliser avec (application) La membrane est en PTFE hydrophile compatible avec pratiquement tous les solvants, acides et solutions alcalines
Quantité 100/boîte
Type de surface unie
Plage de températures (métrique) 130°C
Épaisseur (métrique) 85 µm
Type Membranes filtrantes
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) du filtre 25 mm