Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX5/NXT HCS Platforms
Incubateur sur platine pour plateformes HCS CellInsight CX5/NXT
Marque:  Thermo Scientific™ NX5LIVE002
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Code produit. 15953773
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
L’incubateur sur platine Invitrogen pour plateformes de criblage à haute densité (HCS) CellInsight NXT/CX5 est une enceinte environnementale spécialement conçue pour les plateformes des séries CellInsight NXT et CellInsight CX5. En tant que module optionnel, il permet un contrôle précis de la température, de l’humidité et de trois gaz pour une capture à intervalles d’images de cellules vivantes sous conditions physiologiques et non physiologiques. Les paramètres environnementaux et les paramètres d’acquisition d’images sont tous parfaitement intégrés au logiciel HCS Studio, créant ainsi une plateforme puissante et autonome pour l’imagerie quantitative des cellules vivantes. L’incubateur sur platine pour plateformes HCS CellInsight NXT/CX5 peut être mis à niveau à tout moment vers des unités compatibles existantes.
Les avantages de l’incubateur sur platine pour plateformes HCS CellInsight NXT / CX5 :
• Enceinte environnementale entièrement intégrée pour l’imagerie des cellules vivantes par intervalles
• Maintien précis des conditions physiologiques ou non physiologiques
• Planification simple pour définir la fréquence de l’imagerie sur une période
• Mesures cinétiques et de motilité puissantes qui améliorent l’information recueillie à partir de chaque cellule sur une période
• Mise à niveau du champ
• Compatibilité avec le ciblage fixe par point final à l’aide du manipulateur de plaques Thermo Scientific Orbitor RS
Exigences
L’incubateur sur plateforme pour plateformes HCS CellInsight NXT/CX5 nécessite la version la plus récente du logiciel HCS Studio et du logiciel de gestion des images et des données STore.
Spécification
Spécification
CellInsight™
Température ambiante
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.