Learn More
Kolmi Hopen™ Masques médicaux Op-Air™ Type II avec contours d’oreille
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Deux bandes élastiques larges et confortables
- Bords en polypropylène très doux
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Barre de nez anti-buée intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Fastening Type | Contours d’oreille |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | Plissée |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019, AC:2019 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Quantité d’emballage | 60 Paquets |