Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Anti-fog, Splash-resistant Medical Mask
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Comfortable, non-woven fabric and binding
- Protection against human liquids up to 120 mmHg
- Integrated anti-fog nose clip
- Fiberglass-free filter
- Produced in ISO 8 clean room (particulate and microbiological control)
Spécification
Spécification
| Couleur | Miel |
| Fastening Type | Contours d’oreille |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions (L x l) | 175 x 90 mm |
| Modèle | Plissée |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Sans latex | Oui |
| Quantité d’emballage | 50 Paquets |