Learn More
Thermo Scientific™ Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
Les joints à film PCR/qPCR Thermo Scientific Piko exceptionnellement clair permettent une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés.
82.50€ - 297.00€
Spécification
Couleur | Optique |
---|---|
Type de produit | Film, joint ou applicateur |
Gamme de produits | Piko |
Adhésif, adhésive | Joint optique sensible à la pression |
Plate Compatibility | Plaque Piko |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15266207
|
Thermo Scientific™
ASF0020100 |
82.50€
100 feuilles |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10720181
|
Thermo Scientific™
ASF0020 |
Plaques PCR Piko |
297.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le joint à film PCR/qPCR Thermo ScientificPiko exceptionnellement clair permet une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés. Lorsqu'il est utilisé avec un système de PCR en temps réel Thermocycleur Piko, des volumes d'échantillons à partir de 5 μl et peuvent être utilisés avec une perte d'évaporation minimale. Ces films adhésifs optiques sont disponibles au format ¼ pour les plaques PCR Piko.
Points clés
- Clarté optique avec une auto-fluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
- Joint étanche pour des volumes d’échantillons à partir de 5μl
- Le support adhésif permet une application facile sans dispositifs d’étanchéité coûteux
- L’adhésif cryo-compatible est efficace à -80°C
Spécification
Optique | |
Piko | |
Plaque Piko |
Film, joint ou applicateur | |
Joint optique sensible à la pression |