Learn More
Hellma™ Cuves micro haute précision en verre optique avec bouchon en PTFE
60.20€ - 289.00€
Spécification
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Verre optique |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Wavelength Range | 320 à 2500 nm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10517921
|
Hellma™
100-20-20 |
7000 μl |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10688392
|
Hellma™
100-5-20 |
1750 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11761744
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10737381
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Cuve haute précision• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Verre OS
• Cuve bouchon PTFE
• Cuve verre 3,5mL
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
PTFE | |
320 à 2500 nm | |
Pour les mesures photométriques et colorimétriques |
Verre optique | |
9,5mm | |
12,5mm |