Learn More
Hellma™ Cuves de type micro-cellule de précision en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro-cellules de précision en verre optique spécial Hellma™ sont fabriquées en verre britannique de type 5 SCHOTT™, élaboré à partir de matières premières exceptionnellement pures, ce qui permet une meilleure transmission dans la gamme proche de l’ultraviolet.
298.00€
Spécification
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Verre optique |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Wavelength Range | 360 à 2500 nm |
Hauteur (métrique) | 45mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10437641
|
Hellma™
100-100-20 |
35 000 μl |
298.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transmission de plus 80 % sur une plage spectrale comprise entre 320 et 2500 nm
- Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
9,5mm | |
45mm |
Verre optique | |
360 à 2500 nm | |
12,5mm |