Learn More
Sartorius Pointe longue Optifit pour Midi Plus ™
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius.
Marque: Sartorius 780310
62.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.60120kg
Description
Les pointes Optifit sans filtre sont conçues pour un ajustement et une étanchéité optimaux afin de garantir une précision maximale.
Les normes de qualité strictes, ISO 9001 et ISO 13485, sont suivies de la R & D jusqu’à la production et la livraison des pointes. Les pointes à la pureté certifiée sont fabriquées dans des conditions de salle blanche classées ISO 8 pour éviter toute contamination et chaque lot est testé pour la DNase, la RNase et les endotoxines. Des pointes pré-stérilisées sont également disponibles pour les travaux de laboratoire requérant une pureté maximale. Sartorius offre une sélection de pointes pour pipettes, de pointes longues et grand volume, pour des besoins spécifiques.
- Pointe spéciale pour contrôleur de pipetage Midi Plus™
- Grande longueur de 242 mm pour une portée accrue
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
500 à 10 000 μl | |
Non stérile | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Pointe longue pour Midi Plustrade; | |
Sartorius Midi Plus™ |
Sans filtre | |
24,2 cm | |
Autoclavage à 121 °C | |
Transparent | |
Polypropylène |