Learn More
Sartorius Recharges de pointes Optifit
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les recharges de pointes Sartorius offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les pointes sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Marque:  Sartorius 791003
105.52 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21680" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Code produit. 11542934
  • 124.00€ / 960 pièces
En stock
Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
Compatibles avec la technologie Optiload des pipeteurs Sartorius et les suivants :
  • Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
  • Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les emballages et les cônes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
  • Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
    • Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
    • Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
    • En vrac en carton – boîtes en vrac économiques
  • L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Spécification
Spécification
10 à 1000 mu;l
Stérile
2,81 in
CE, ISO 9001, ISO 13485
Préstérilisées
Bleu
Optifit™
Sans filtre
Non autoclavable
7,15cm
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Portoir
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Polypropylène