Learn More
Sartorius Pointes Optifit, racks simples
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les pointes Sartorius en racks simples offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les pointes sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Marque:  Sartorius 791210
111.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.74150kg
Code produit. 10294482
  • 122.00€ / 960 pièces
En stock
Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
  • Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les racks, plateaux et cônes sont recyclables à 100 % ou peuvent être incinérés dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
  • L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Compatibles avec la technologie Optiload des pipeteurs Sartorius et les suivants :
  • Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
  • Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
50 à 1200 mu;l
Violet foncé
3,54 in
CE, ISO 9001, ISO 13485
Rack
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Non stérile
Autoclavables
9 cm
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Violet
Polypropylène