Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 725801.25
Code produit. 12442810
  • 760.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 1 MS Accent
GC
0,2 μm
1 de chaque
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
0,2 mm
G1, G2, G38
360°C
25 m