Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1301 Optima™
590.00€ - 1125.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 1301 |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | Analyse des pesticides |
Plage de températures | 300°C à 320°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10565551
|
Macherey-Nagel™
726780.30 |
0,32 mm | 30 m | 1 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194511
|
Macherey-Nagel™
726771.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10378261
|
Macherey-Nagel™
726777.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10412052
|
Macherey-Nagel™
726771.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10144851
|
Macherey-Nagel™
726780.50 |
0,32 mm | 50 m | 1 μm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10649581
|
Macherey-Nagel™
726777.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10505561
|
Macherey-Nagel™
726783.25 |
0,53 mm | 25 m | 1 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10746142
|
Macherey-Nagel™
726771.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10002891
|
Macherey-Nagel™
726771.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10726522
|
Macherey-Nagel™
726777.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10154851
|
Macherey-Nagel™
726780.60 |
0,32 mm | 60 m | 1 μm |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Optima™ 1301 | |
Colonne capillaire GC | |
300°C à 320°C |
G1, G2, G38 | |
Analyse des pesticides | |
1 de chaque |