Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726877.50
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 210 | |
260°C à 280°C | |
50 m |
G1, G2, G38 | |
0,5 mm | |
GC | |
0,25 μm | |
1 de chaque |