Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726916.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10105091
  • 745.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2022
Spécification
G27
GC
Colonne capillaire GC haute performance
340°C
25 m
1 de chaque
Optima™ 5
0,53 mm
0,8 mm
5 µm
Optima™ 5