Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
sur devis - 1245.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 5 |
---|---|
Type d’USP | G27 |
Type | Colonne capillaire GC haute performance |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 340°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10621302
|
Macherey-Nagel™
726056.10 |
0,25 mm | 10 m | 0,25 μm |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10236561
|
Macherey-Nagel™
726523.10 |
0,53 mm | 10 m | 0,5 μm |
339.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10746702
|
Macherey-Nagel™
726541.10 |
0,53 mm | 10 m | 1 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10337971
|
Macherey-Nagel™
726525.10 |
0,53 mm | 10 m | 2 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10206231
|
Macherey-Nagel™
726541.15 |
0,53 mm | 15 m | 1 μm |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10775932
|
Macherey-Nagel™
726056.15 |
0,25 mm | 15 m | 0,25 μm |
365.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10630732
|
Macherey-Nagel™
726916.10 |
0,53 mm | 10 m | 5 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10266371
|
Macherey-Nagel™
726911.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,1 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10002861
|
Macherey-Nagel™
726056.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10650342
|
Macherey-Nagel™
726623.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,35 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10092901
|
Macherey-Nagel™
726099.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,5 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10144991
|
Macherey-Nagel™
726807.25 |
0,25 mm | 25 m | 1 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10620352
|
Macherey-Nagel™
726854.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,1 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10286421
|
Macherey-Nagel™
726857.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,2 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10155091
|
Macherey-Nagel™
726860.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,35 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10786142
|
Macherey-Nagel™
726863.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,5 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10690912
|
Macherey-Nagel™
726523.25 |
0,53 mm | 25 m | 0,5 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194791
|
Macherey-Nagel™
726541.25 |
0,53 mm | 25 m | 1 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10631302
|
Macherey-Nagel™
726525.25 |
0,53 mm | 25 m | 2 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10105091
|
Macherey-Nagel™
726916.25 |
0,53 mm | 25 m | 5 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10649961
|
Macherey-Nagel™
726911.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,1 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10609001
|
Macherey-Nagel™
726056.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10378591
|
Macherey-Nagel™
726623.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,35 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10777082
|
Macherey-Nagel™
726099.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,5 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10699571
|
Macherey-Nagel™
726807.30 |
0,25 mm | 30 m | 1 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10022871
|
Macherey-Nagel™
726523.30 |
0,53 mm | 30 m | 0,5 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10378301
|
Macherey-Nagel™
726541.30 |
0,53 mm | 30 m | 1 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10546681
|
Macherey-Nagel™
726525.30 |
0,53 mm | 30 m | 2 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10461472
|
Macherey-Nagel™
726916.30 |
0,53 mm | 30 m | 5 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10062991
|
Macherey-Nagel™
726911.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,1 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10739752
|
Macherey-Nagel™
726056.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10165131
|
Macherey-Nagel™
726623.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,35 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10536511
|
Macherey-Nagel™
726099.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,5 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10715962
|
Macherey-Nagel™
726860.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,35 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194941
|
Macherey-Nagel™
726857.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,2 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10144801
|
Macherey-Nagel™
726807.50 |
0,25 mm | 50 m | 1 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10063051
|
Macherey-Nagel™
726863.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,5 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10206851
|
Macherey-Nagel™
726525.50 |
0,53 mm | 50 m | 2 μm |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10266611
|
Macherey-Nagel™
726916.50 |
0.53 mm | 50 m | 5 μm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
10690722
|
Macherey-Nagel™
726623.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,35 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10460892
|
Macherey-Nagel™
726056.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10556681
|
Macherey-Nagel™
726099.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,5 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10216851
|
Macherey-Nagel™
726525.60 |
0,53 mm | 60 m | 2 μm |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10104851
|
Macherey-Nagel™
726807.60 |
0,25 mm | 60 m | 1 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Specifications
Optima™ 5 | |
Colonne capillaire GC haute performance | |
340°C |
G27 | |
GC | |
1 de chaque |