Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire BioDiesel F Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726900.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
GC | |
30 m |
Colonne capillaire | |
Optima™ BioDiesel F | |
240°C à 250°C | |
1 de chaque |