Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire XLB GC Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 725850.30
Code produit. 12412840
  • 760.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ XLB
340°C à 360°C
30 m
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
0,25 mm
GC
0,25 μm