Learn More
OPTIZYME™ AluI, Fisher BioReagents™
Code produit. 11904782
Click to view available options
Quantité:
600 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11904782
Marque: Fisher BioReagents BP80151
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’...A G^C T...3’
3’...T C^G A...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 50 - 100 %
  • Tampon 2 : 0 - 20 %
  • Tampon 3 : 0 - 20 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 0 - 20 %
Tampon de stockage :
  • 10 mM de tris-HCI (pH 7,5 à 25°C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol.
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec AluI.
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Risque de chevauchement - bloqué
    • 5’…TGm6AGCT(N)5 TGCT...3’
  • 3’…AC TCGA(N)5 m6ACGA...5’
  • (Le clivage est bloqué)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants 25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec AluI
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Contenu et stockage Garder le récipient hermétiquement fermé
    Quantité 600 U
    Site de coupe AG.CT
    Type de produit Alul
    Forme Liquide