Learn More
OPTIZYME™ BstEII (Eco91I), Fisher BioReagents™
Code produit. 11924802
Click to view available options
Quantité:
2000 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11924802
Marque: Fisher BioReagents BP80381
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’...G^G T N A C C...3’
3’...C C A N T G^G...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X3
Conditions pour 100 % d’activité :
  • 1Tampon X OPTIZYME 3 : 50 mM de tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl et 0,1 mg/ml de BSA.
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 20 - 50 %
  • Tampon 2 : 20 - 50 %
  • Tampon 3 : 100 %
  • Tampon 4 : Aucune réaction
  • Tampon 5 : 50 - 100 %
Tampon de stockage :
  • 10mM Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM Kcl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec BstEII.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités de BstEII est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Extrémités compatibles : G^GTSACC - MaeIII, NmuCI ; G^GTWACC - MaeIII
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
    • 5’...Cm5CW GGTNACm5CW GG...3’
  • 3’...G GWm5CCANTG GWm5CC...5’
  • (Aucun effet de clivage)
  • CpG : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
    • 5’…m5C GGTNACm5C G...3’
  • 3’… Gm5CCANTG Gm5C...5’
  • (Aucun effet de clivage)
  • EcoKI : Risque de chevauchement - effet non déterminé
  • EcoBI : Risque de chevauchement - effet non déterminé
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants 25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec BstEII
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Contenu et stockage Garder le récipient hermétiquement fermé
    Quantité 2000 U
    Site de coupe G.GTNACC
    Type de produit BstEII
    Forme Liquide