Learn More
OPTIZYME™ ClaI (Bsu15I), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
2500 U
600 U
Concentration:
10 U/μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’...A T^C G A T...3’
3’...T A G C^T A...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 20 - 50 %
- Tampon 2 : 20 - 50 %
- Tampon 3 : 20 - 50 %
- Tampon 4 : 100 %
- Tampon 5 : 20 - 50 %
- 10 Mm Tris-HCl (pH 8,0 à 25°C),50 mM Kcl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA,0,5 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycéro
- ClaI est bloqué par le chevauchement avec la méthylation dam. Pour éviter la méthylation des barrages, utilisez une souche de dam- et de dcm-.
- 5’...ATCGm6A TC...3’
- 5’...ATCGAT...3’
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | > 50 % d’eau, 25 à 50 % de glycérine |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Cfr9I |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 8 à 25°C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,5 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 600 U |
| Site de coupe | AT.CGAT |
| Type de produit | ClaI (Bsu15I) |
| Afficher plus |