Learn More
OPTIZYME™ NotI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
300 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’…G C^G G C C G C...3’
3’…C G C C G G^C G...5’
Conditions pour 100 % d’activité
- Tampon OPTIZYME 1X 3 : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl et BSA 0,1 mg/ml.
- Laissez incuber à 37°C.
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME
- Tampon 1 : 0 - 20 %
- Tampon 2 : 20 - 50 %
- Tampon 3 : 100 %
- Tampon 4 : 0 - 20 %
- Tampon 5 : 20 - 50 %
Tris-HCI de 20 mM (pH 7,8 à 25°C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol.
Ligature et clivage :
Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive 50 fois avec NotI.
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
Un minimum de 5 unités de NotI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
Extrémités compatibles : Bsp120 I, CfrI, Eco52 I.
Effets de méthylation :
Dam : ne se chevauche jamais - aucun effet.
Dcm : ne se chevauche jamais - aucun effet.
CpG : chevauchement complètement - bloqué.
- GCGGCCGC
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Not I |
| Tampon de stockage | 20 mM de Tris HCl (pH 7,8 à 25°C), 100 mM de NaCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,02 % de Triton™ X-100, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 1000 U |
| Site de coupe | GC.GGCCGC |
| Type de produit | NotI |
| Forme | Liquide |