Learn More
OPTIZYME™ PfoI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
200 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’...T^C C N G G A...3’
3’...A G G N C C^T...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 4 : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), 10 mM Mg-acétate, 66 mM K-acétate et 0,1 mg/ml BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 0 - 20 %
- Tampon 2 : 20 - 50 %
- Tampon 3 : 50 - 100 %
- Tampon 4 : 100 %
- Tampon 5 : 0 - 20 %
- Tris-HCl 10 Mm (pH 7,4 à 25°C), 100 mM Kcl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- Le clivage du PfoI est altéré par le chevauchement de la méthylation du dam et il est bloqué par le chevauchement de la méthylation du dcm. Pour éviter la méthylation du dam et du dcm, utilisez une souche de dam- et de dcm-.
- 5’...TCCNGGGm6A TC...3’
- 5’...TCm5CA GGA...3’
- 5’...TCm5C GGGA...3’
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | >50% Glycerin, 25 to 50% Water |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 10 avec Pfo I |
| Tampon de stockage | 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 200 U |
| Site de coupe | T.CCNGGA |
| Type de produit | PfoI |
| Afficher plus |