Learn More
Ligase d’ADN OPTIZYME™ T4, Fisher BioReagents™
66.60€ - 110.24€
Spécification
Concentration 5 U/μl
Couleur Incolore
pH 7.5
À utiliser avec (application) Utilisé pour cloner des fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction, le clonage des produits de PCR, la ligature des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN, la mutagénèse dirigée, le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés, la détection des ARN ligase, la coupure
Tampon de stockage OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer 10X: Tris HCl 400mM, MgCl2 100mM, DTT 100mM, ATP 5mM (7.8 pH at 25°C), OPTIZYME™ PEG 4000 Solution 50%: Polyethylene Glycol 50% (w/v)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12807152
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Bioreagents
BP8099-1
100 U Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12837152
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Bioreagents
BP8099-5
500 U Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
L’ADN ligase T4 OPTIZYME™ catalyse la formation d’une liaison phosphodiester entre une extrémité 5’-phosphate et une extrémité 3’-hydroxyle juxtaposées dans des molécules d’ADN ou d’ARN double brin.
Applications et caractéristiques :
  • L’ADN ligase T4 OPTIZYME™ est utilisé pour cloner des fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction
  • Ligature à extrémité collante rapide (10 min à température ambiante)
  • Clonage des produits de PCR
  • Ligature des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN
  • Mutagenèse dirigée
  • Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés
  • Détection d’ARN par ligase
  • Réparation des cassures d’ADN, ARN en duplex ou d’ADN / ARN hybrides
  • Active dans les tampons pour les enzymes de restriction OPTIZYME
Fourni avec :
    Tampon d’ADN ligase
  • 10X OPTIZYME T4 : Tris-HCI 400 mM, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP (pH 7,8 à 25°C)
  • 50Solution % OPTIZYME PEG 4000 : 50 % (p/v) de polyéthylène glycol
Source : Cellules d’E. coli avec un gène cloné 30 de bactériophage T4
Contrôle de la qualité :
  • Endo-, exodésoxyribonucléase, phosphatase et sans ribonucléase
  • Testé fonctionnellement pour la ligature de fragments d’ADN d’extrémité cohésifs et émoussés
Spécification
Spécification
5 U/μl
7.5
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer 10X: Tris HCl 400mM, MgCl2 100mM, DTT 100mM, ATP 5mM (7.8 pH at 25°C), OPTIZYME™ PEG 4000 Solution 50%: Polyethylene Glycol 50% (w/v)
Cellules d’E. coli avec un gène 30 cloné du bactériophage T4.
Liquide
Incolore
Utilisé pour cloner des fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction, le clonage des produits de PCR, la ligature des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN, la mutagénèse dirigée, le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés, la détection des ARN ligase, la coupure
-20°C
T4 DNA Ligase