Learn More
OPTIZYME™ XhoI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
3000 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’....C^T C G A G...3’
3’....G A G C T^C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X5
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 5 : 10 mM de tris-HCl (pH 8,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 0 - 20 %
- Tampon 2 : 50 - 100 %
- Tampon 3 : 50 - 100 %
- Tampon 4 : 20 - 50 %
- Tampon 5 : 100 %
- Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- Ligature et nouveau clivage :
- Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec XhoI.
- Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Un minimum de 5 unités de XhoI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
- Remarque :
- Les plasmides surenroulés peuvent nécessiter jusqu’à 5 fois plus de XhoI que l’ADN linéaire pour une digestion complète.
- Extrémités compatibles : BauI, Eco88I, SalI, SmoI
- Effets de méthylation :
- Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
- Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
- CpG : Se chevauche complètement - altération du clivage
- CTCGAG
(clivage altéré)
EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 10X OPTIZYME™ Buffer 5 |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Xhol |
| Tampon de stockage | 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Quantité | 3000 U |
| Site de coupe | C.TCGAG |
| Type de produit | XhoI |
| Forme | Liquide |