Learn More
Orange G, qualité d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042498
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
C.I. 16230; Acid Orange 10
131850556
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
C.I. 16230; Acid Orange 10
131850556
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Coloration de collagène pour tissu conjonctif
Collagen stain for connective tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Orange G
Beilstein 4120705
Informations sur la solubilité Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phénylhydrazine-1-ylidène)-7,8-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
Poids de la formule 452.38
Qualité Électrophorèse
Couleur Rouge à orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre