Learn More
Orexin receptor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Orexin receptor 1 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838444
|
Proteintech
18370-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828444
|
Proteintech
18370-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein selectively binds the hypothalamic neuropeptide orexin A. A related gene (HCRTR2) encodes a G-protein coupled receptor that binds orexin A and orexin B.Spécification
Orexin receptor 1 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O43613, P56718, P58307 | |
230777, 25593, 3061 | |
Orexin receptor 1 Fusion Protein Ag12269 | |
Primary | |
-20°C | |
HCRTR1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HCRTR1, hypocretin (orexin) receptor 1, Hypocretin receptor type 1, Orexin receptor 1, Orexin receptor type 1, Ox 1 R, Ox1 R, OX1R | |
Hcrtr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |