Learn More
ABEBA™ Sabots de travail blancs OB Original Plus
ABEBA™ sabots de travail blancs OB Original Plus lavables à 30 degrés et dotés d’une bride de talon rabattable et d’une semelle extérieure en TPU antidérapante.
58.27€
Spécification
Matériau de la boucle | Acier inox |
---|---|
Certifications/Conformité | CE EFR ISO20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
Type de bouchon | Bride de talon rabattable |
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16378181
|
ABEBA™
37521/36 |
36 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388181
|
ABEBA™
37521/37 |
37 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398181
|
ABEBA™
37521/38 |
38 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308191
|
ABEBA™
37521/39 |
39 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318191
|
ABEBA™
37521/40 |
40 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328191
|
ABEBA™
37521/41 |
41 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338191
|
ABEBA™
37521/42 |
42 |
58.27€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Qualité, confort, durabilité
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques
- Bride de talon rabattable et réglable
- Traitement Sanitized
Spécification
Acier inox | |
Bride de talon rabattable | |
Microfibre | |
Polyuréthane thermoplastique | |
1 paire | |
Eau |
CE EFR ISO20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD | |
Blanc | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs | |
Sabots | |
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340 |