Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à bulbe renforcé Orion™ 8104BN ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8104BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
428.00€ - 501.00€
Spécification
Description | Avec bulbe renforcé |
---|---|
Jonction | céramique |
Matériau | corps en verre |
Plage de pH | 0-14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10438722
|
Thermo Scientific™
8104SC |
vis |
428.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054690
|
Thermo Scientific™
8104BN |
BNC |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8104BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
- Matériau : corps en verre
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 100 °C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : céramique
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Précision du pH : 0,01
- Solution de remplissage : 810007
- Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
- Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
- Bulbe renforcé permettant une utilisation en conditions difficiles et des mesures de contrôle qualité précises
- Diamètre du capuchon : 16 mm
Spécification
Avec bulbe renforcé | |
corps en verre | |
0°C à 100°C | |
3M KCl | |
0,01 | |
16mm |
céramique | |
0-14 | |
< 0.002pH/day | |
ROSS | |
32 ° à 212 ° F |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.