Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Marque:  Thermo Scientific™ AC2065
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Code produit. 11722228
  • 36.60€ / 50 pièces
En stock
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
  • Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Spécification
Zinc
Spectrophotomètre UV-visible Orion AquaMate 8000, spectrophotomètre visible Orion AquaMate 7000, col
Ensemble de 2 : 50 comprimés de cuivre/zinc LR, 50 tableau EDTA
Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées
0,02 à 1,0 mg / L
50 tests
Comprimé
Comprimés de réactifs pour zinc AQUAfast, 50 tests
Zincon
Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24)
Eaux usées : Méthodes standard 3500-Zn B
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.