Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Marque:  Thermo Scientific™ AC2027
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1328 Chem class : 4.1 Pack group : III
Code produit. 11782218
  • 49.10€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
  • Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Spécification
Aluminium
Spectrophotomètre UV-visible Orion AquaMate 8000, spectrophotomètre visible Orion AquaMate 7000, col
Ensemble de 2 : 50 comprimés n°1 aluminium, 50 aluminium n°
Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées
0,05 à 0.30mg / L
50 tests
Comprimé
Comprimés de réactifs pour aluminium AQUAfast, 50 tests
Ériochrome Cyanine R
Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24)
Eaux usées : Méthodes standard 3500-Al B-2001
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methenamine
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.