Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes cadmium Orion™
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions cadmium dans les solutions aqueuses grâce à ces électrodes.
Marque: Thermo Scientific™ 9648BNWP
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Effectuez des mesures rapides, simples et économiques des ions cadmium dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour cadmium Thermo Scientific™ Orion™. Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon.Produits associés
- Étalons : Consulter le manuel d’utilisation
- ISA requis : 940011
Spécification
Waterproof BNC | |
La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Modèle 9448BN ; Combinaison Orion cadmium | |
Appareils de mesure ISE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.