Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes chlore Orion™
Mesurez rapidement et précisément le chlore résiduel total grâce à ces électrodes pour chlore.
Marque:  Thermo Scientific™ 9770BNWP
535.81 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10448912
  • 658.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
L'électrode chlore résiduel Thermo Scientific™ Orion 9770BNWP permet la mesure rapide et précise du chlore résiduel total.
Toutes les formes de chlore résiduel total sont mesurées, notamment le chlore libre, les hypochlorites et le chlore lié à l'azote.
La méthode permet l’analyse rapide au site de prélèvement, éliminant les relevés faussement bas en raison de la perte de Cl2.
  • La méthode exige l'addition de deux réactifs à l'échantillon avant la mesure
  • L’électrode a une pente de +29 mV par décade d’augmentation de la concentration
  • Numéro de catalogue des étalons : 100 ppm sous forme de Cl2 (977007)
  • Numéro de catalogue ISA requis : réactif iodure 977010 ; réactif acide 977011
Spécification
Spécification
Waterproof BNC
Connecteur BNC étanche
Appareils de mesure ISE
Électrode combinée sélective d’ions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.