Learn More
Thermo Scientific™ Câbles de rallonge d'électrode Orion
Les câbles de rallonge d'électrode Thermo Scientific™ Orion™ augmentent la longueur du câble d'électrode de 15ft. (4,57 m).
170.00€ - 206.00€
Spécification
Type Rallonges de câbles pour électrodes
Longueur (impériale) du câble 15 pi
Longueur (métrique) du câble 4.57m
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10272491
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
910027
, Connecteur 15 pi Extension Cable BNC
206.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16640162
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
910032
Câble de rallonge de 15 pi., 8 broches MiniDIN pour sondes ATC utilisées sur Star Meters
170.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Les câbles de rallonge d'électrode Thermo Scientific™ Orion™ augmentent la longueur du câble d'électrode de 15ft. (4,57 m).
Peuvent être utilisés avec les sondes Orion ATC, toute électrode de référence avec connecteur à broche de 2 mm ou avec connecteur BNC
Spécification
Spécification
Rallonges de câbles pour électrodes
15 pi
4.57m
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.