Learn More
Thermo Scientific™ Électrode iodure Orion™, avec connecteur BNC
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
749.00€ - 1040.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10169860
|
Thermo Scientific™
9453BN |
BNC |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10288420
|
Thermo Scientific™
9453SC |
Bouchon à vis |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10191351
|
Thermo Scientific™
9653BNWP |
Waterproof BNC |
840.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Ce concept tout-en-un réduit la quantité d'échantillon nécessaire et les déchets.
- Numéro de référence des étalons : 945306 - 0,1 M NaI Numéro de catalogue ISA requis : 940011
Spécification
Appareils de mesure ISE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.