Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure pH / mV de paillasse Orion™ Versa Star Pro™ avec support
Obtenez des performances et une flexibilité optimales grâce à l’instrument de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ avec module pH pour afficher les valeurs de pH, mV, rH et température sur un écran couleur personnalisable
1500.00€ - 1930.00€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
---|---|
Précision (pH) | ±0,002 |
Précision (température) | ±0,1°C |
Détails de la gestion des données | Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur |
Sorties | USB, RS-232 |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11611499
|
Thermo Scientific™
VSTAR10 |
Instrument de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro avec module pH / mV et support | Instrument de mesure Versa Star Pro, module pH VSTAR-PH, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
1500.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15601727
|
Thermo Scientific™
VSTAR13 |
Kit pour échantillons difficiles avec instrument de mesure pH / mV de paillasse Orion Versa Star Pro | Instrument de mesure Versa Star Pro, module pH VSTAR-PH, électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow à corps en verre, sonde de température ATC en acier inox 927007MD Orion, sonde d’agitation 096019 Orion Star, kit de tampon pH et de solution 810199 ROSS, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
1930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11621499
|
Thermo Scientific™
VSTAR12 |
Kit standard d’instrument de mesure pH / mV de paillasse Orion Versa Star Pro ROSS |
Instrument de mesure Versa Star Pro, module pH VSTAR-PH, électrode de pH / ATC à corps en verre 8302BNUMD ROSS Ultra Triode, sonde d’agitation 096019 Orion Star, kit de tampon pH et de solution 810199 ROSS, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
1900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Obtenez une grande précision, des performances exceptionnelles et une flexibilité époustouflante avec l’appareil de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™, doté d’un module pH. Réalisez vos applications les plus exigeantes pour le pH, les valeurs mV, ORP et la température. Visualisez facilement les mesures sur l’écran aux couleurs exceptionnelles et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Réalisez jusqu’à six points d’étalonnage du pH, mémorisez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur. Utilisez le support d’électrodes inclus pour placer facilement les capteurs dans les échantillons.
- L’indicateur de stabilité de mesure affiché à l’écran vous permet de savoir exactement à quel moment vos mesures sont prêtes.
- Les modes de lecture sélectionnables incluent le mode Auto-Read pour maintenir une lecture stable, le mode Continu pour afficher l’évolution des mesures, le mode Temporisé pour consigner des données à des intervalles précis et le mode Ponctuel afin de conserver une lecture une fois un temps d’attente spécifique écoulé.
- Les alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de décalage définie, la valeur limite haute / basse et l’intervalle de temps d’étalonnage sont atteints.
- Accédez, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure favoris, à l’aide de dix méthodes par canal.
- Mélangez uniformément les solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitation contrôlées par l’appareil de mesure qui sont faciles à positionner et peuvent être rincées rapidement entre les échantillons.
- Le journal de données collecte et enregistre la date et l’heure de 2,000 séries de mesures avec les ID d’électrode, ID d’échantillon, ID d’utilisateur et ID de compte en option.
- Le journal des étalonnages conserve les 30 étalonnages les plus récents par paramètre avec un graphique consultable pour les étalonnages en plusieurs points du pH et des ISE.
- Assurez-vous de l’intégrité des mesures en affichant le journal des étalonnages actif pendant la prise de mesures.
- La mémoire non volatile de l’appareil de mesure conserve les données et paramètres, même en cas de coupure de courant.
- L’appareil de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via des connexions USB ou RS232.
- Le boîtier à indice IP54 résiste à la poussière et aux éclaboussures et peut être fixé au mur si l’espace pour le poser est limité.
- Les appareils de mesure incluent des certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC de classe A et une garantie de remplacement de 3 ans.
- Permet de mesurer le pH, mV, mV relatif ou rH avec la température
- Permet de réaliser un étalonnage du pH en six points à l’aide de la reconnaissance automatique du tampon des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées
- L’option d’édition de l’étalonnage permet de fixer des points individuels sans réétalonnage complet.
- Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage ou simplifiez-les pour afficher une lecture du pH extra-large.
Fonction d’accès au système
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
±0,1°C | |
USB, RS-232 | |
pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatifs, ORP et température | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
0.1 mV | |
–5°C à +105°C | |
0.1°C (0.1°F) | |
Étalonnages de température en 1 point | |
Oui | |
2000 avec horodatage | |
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. STARA-PWR) | |
2.5 lb, ajouter 0.5 lb pour chaque module | |
10 par canal | |
Adaptateur secteur universel (inclus) | |
± 2000.0 mV | |
pH 7.000 (réglable) | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
4, personnalisables avec des modules |
±0,002 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
pH, mV, mV relatif ou ORP avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
pH –2.000 à 20.000 | |
± 2000.0 mV | |
1 à 6 | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD, graphique couleur avec options personnalisables par l’utilisateur | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Automatique avec modes de mesure lecture automatique, chronométré et ponctuel ; manuel | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation) | |
IP 54 | |
1.2 kg, ajouter 0.2 kg pour chaque module | |
Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction | |
Entrée CC : 9 VCC, 1 A | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
5°C à 45°C (température ambiante) |