Learn More
Fisherbrand™ Électrode rH
Pour la mesure du potentiel d’oxydoréduction. Les électrodes rH Fisherbrand™ sont disponibles dans n’importe quel type de connecteur.
236.00€ - 327.00€
Spécification
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (–5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température
Modèle rH gélifié
Gamme de tension (mV) ± 1500
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
11726348
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
S7 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11778452
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
DIN Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Corps en plastique
  • Plage de températures de 0° à 80°C
  • Gel électrolytique
  • Gamme de pH de ± 1500 mV
Spécification
Spécification
Plastique
rH gélifié
0°C à 80°C
1 m
Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (–5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température
± 1500
120 mm
12 mm