Learn More
Acide orthophosphorique, + de 85 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10294052
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
7664-38-2
H3O4P
97.994
11340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
acide phosphorique
OP(=O)(O)O
7664-38-2
H3O4P
97.994
11340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
acide phosphorique
OP(=O)(O)O
Point d’ébullition 158°C
Point de fusion 21°C
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 2 hPa at 20°C
Densité Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid