Learn More
Osteocalcin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Osteocalcin |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802345
|
Proteintech
23418-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892335
|
Proteintech
23418-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.Spécification
Osteocalcin | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P02818, P04640, P86546 | |
12096, 25295, 632 | |
Osteocalcin Fusion Protein Ag20065 | |
Primary | |
-20°C | |
BGLAP |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BGLAP, Osteocalcin, BGP, Bone Gla protein, OC, OCN, Osteocalcin, PMF1 | |
BGLAP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |